Learn More
Complement C7 Antibody (009), Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Bio-Techne NBP2-90243B
Artikelnummer. 18346460
  • 625.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Complement C7 Monoclonal specifically detects Complement C7 in Human samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Complement C7
Monoclonal
Biotin
PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
730
Store at 4°C in the dark.
IgG
ELISA
9
ELISA
complement component 7, complement component C7
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Complement C7 (P10643; Met1-Gln843).
0.1 mL