Learn More
Socorex™ Kompaktdispenser Acurex 501, 0,2 bis 2 ml mit 2000 ml Reservoir
Marke:  Socorex™ 501.022
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10094580
  • 419.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kompakt-Dispenser für sicheres präzises Dosieren von Reagenzien. Dank seines geringen Raumbedarfs ist der Acurex™ 501 speziell für ein Einstellen in Kühlgeräten geeignet. Ebenfalls im Wasserbad verwendbar.
Volumenbereich von 0,2 bis 30mL.
Gänzlich geschützter Dosiermechanismus
Einschiebbare graduierte Führungsstange für verringerten Platzbedarf
Beste chemische Beständigkeit
Auswahl an vier Reservoirgrössen
Voll montiert autoklavierbar bei 121°C
Zwei Jahre Garantie
Volumen: 0,2 - 2mL
Teilung: 0,1mL
Flasche: 2000mL
VK: 0,5 - 0,1%
Spezifikation
Spezifikation
Kompakter Dispenser
2000 mL