Learn More
Socorex™ Flaschenaufsatzdispenser, Modell 501
Marke: Socorex™ 501.102
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kompakt-Dispenser für sicheres präzises Dosieren von Reagenzien. Dank seines geringen Raumbedarfs ist der Acurex 501 speziell für ein Einstellen in Kühlgeräten geeignet. Ebenfalls im Wasserbad verwendbar.Volumenbereich von 0,2 bis 30mL.
Gänzlich geschützter Dosiermechanismus
Einschiebbare graduierte Führungsstange für verringerten Platzbedarf
Beste chemische Beständigkeit
Auswahl an vier Reservoirgrössen
Voll montiert autoklavierbar bei 121°C
Zwei Jahre Garantie
Volumen: 0,4 - 5mL
Teilung: 0,2mL
Flasche: 500mL
VK: 0,5- 0,1%
Anmerkung: bei 0,5mL
Spezifikation
Kompakter Dispenser | |
1 bis 10 ml | |
501 | |
2 Jahre |
Autoklavierbar | |
0,2 ml | |
2.000 ml |