Learn More
Caframo™ Rührwerke mit niedrigem Drehmoment, 220 V
Artikelnummer. 12917096
Click to view available options
Geschwindigkeit:
40 bis 2.010 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12917096
Marke: Caframo™ BDC2010U1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Caframo™ Digitale Rührwerke mit niedrigem Drehmoment für große Leistung in kompakter Größe. Leise, zuverlässig, wartungsfrei und ideal für den Dauerbetrieb
  • Ständer, Klemme und Rotor separat erhältlich.
  • Stirlight: Beleuchten Sie Lösungen und schlecht beleuchtete Arbeitsplätze
  • Digitale Anzeige mit einer Genauigkeit von 1 U/min
  • Zuletzt verwendete Drehzahl wird beim Abschalten des Rührers gespeichert
  • Durchgehender Stab für einfache Einstellung des Propellers
  • Überlastschutz
  • Drehung im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn bei der digitaler Umkehrung BDC2010U1
  • Bürstenloser Gleichstrommotor bietet maximale Leistung und ist wartungsfrei
  • Autostart- und Timer-Funktionen
  • Bewährte Sicherheit: Zu den CE-gekennzeichneten Anwendungen gehören: chemische Mischung unter einer Abzugshaube oder in einem geschlossenen Arbeitsplatz, Pharma, Suspensionen, medizinische Labore, Serumvorbereitung, Mischung von Blutprodukten und Reaktionen.
Spezifikation
Geschwindigkeit 40 bis 2.010 U/min
Fassungsvermögen 25 L
Display Digital
Spannung 120/230 V
Wirkleistung 70 W
Höhe (angloamerikanisch) 9.7 in.
Höhe (metrisch) 24.7 cm
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Länge (metrisch) 27.9 cm
Frequenz 50/60 Hz
PS 11 in.
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemikalienmischung unter einer Abzugshaube oder in einer geschlossenen Workstation, Pharma, Suspensionen, medizinische Labore, Serumvorbereitung, Mischung und Reaktionen von Blutprodukten
Enthält 27.9 cm
Material Nylon, Cast Metal
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Typ Reversing Digital Stirrer
Viskosität 20.000 mPas