Learn More
Corning™ Kompaktzentrifuge
Corning™ LSE™ Kompaktzentrifugen sind eine platzsparende Lösung, die sich ideal für den Einsatz in naturwissenschaftlichen und industriellen Forschungslaboren eignen.
Marke: Corning™ 6759
1939.97 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten mit vier verfügbaren Winkelrotoren und dem innovativen Kombinationsrotor
- Kann verschiedene Röhrchengrößen aufnehmen, u.a. ein 5 ml-Zentrifugenröhrchen sowie runde und konische 15 ml- und 50 ml-Zentrifugenröhrchen.
- Röhrchen werden in einem höheren festen Winkel eingesetzt, um die Effizienz der Zellpelletierung zu erhöhen.
- Beim gleichzeitigen Zentrifugieren von 15 ml- und 50 ml-Röhrchen wirkt dieselbe g-Kraft auf die Proben ein.
- Kann einen Ausschwingrotor für 6 x 5 ml aufnehmen.
- Das Bedienfeld verfügt über eine große Digitalanzeige und einen praktischen Drehknopf zum Einstellen von Parameterwerten.
- Der interne Mikroprozessor sorgt für eine präzise Steuerung des Betriebs mit zehn Stufen der Be- und Entschleunigung und einem Drehzahlbereich von 200 bis 6,000 U/min.
- Zu den Sicherheitsfunktionen gehören ein elektronisches Deckelverriegelungssystem, der Überdrehzahlschutz und ein Unwuchterkennungssystem mit automatischer Abschaltung.
- Kapazität von 12 x 15 ml oder 6 x 50 ml Rotor
- Platzsparende Stellfläche
Spezifikation
12x 15 ml, 6x 50 ml | |
4.185 × g | |
Elektronisches Deckelverriegelungssystem, Überdrehzahlschutz, automatisches Abschalt-Unwuchtsystem | |
28 x 37 x 26 cm | |
200 bis 6.000 U/min | |
230 V |
6.000 U/min | |
Digital | |
EU-Stecker | |
Interner Mikroprozessor | |
15 kg |