Learn More
Corning™ Kompaktzentrifuge
Shop All Corning Products
Click to view available options
Typ:
EU-Stecker
UK-Stecker
Unit Size:
1 Stück
Description
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten mit vier verfügbaren Winkelrotoren und dem innovativen Kombinationsrotor
- Kann verschiedene Röhrchengrößen aufnehmen, u.a. ein 5 ml-Zentrifugenröhrchen sowie runde und konische 15 ml- und 50 ml-Zentrifugenröhrchen.
- Röhrchen werden in einem höheren festen Winkel eingesetzt, um die Effizienz der Zellpelletierung zu erhöhen.
- Beim gleichzeitigen Zentrifugieren von 15 ml- und 50 ml-Röhrchen wirkt dieselbe g-Kraft auf die Proben ein.
- Kann einen Ausschwingrotor für 6 x 5 ml aufnehmen.
- Das Bedienfeld verfügt über eine große Digitalanzeige und einen praktischen Drehknopf zum Einstellen von Parameterwerten.
- Der interne Mikroprozessor sorgt für eine präzise Steuerung des Betriebs mit zehn Stufen der Be- und Entschleunigung und einem Drehzahlbereich von 200 bis 6,000 U/min.
- Zu den Sicherheitsfunktionen gehören ein elektronisches Deckelverriegelungssystem, der Überdrehzahlschutz und ein Unwuchterkennungssystem mit automatischer Abschaltung.
- Kapazität von 12 x 15 ml oder 6 x 50 ml Rotor
- Platzsparende Stellfläche
Specifications
Specifications
| Fassungsvermögen | 12x 15 ml, 6x 50 ml |
| Max. Geschwindigkeit | 6.000 U/min |
| Max. RZB | 4.185 × g |
| Display | Digital |
| Sicherheitsmerkmale | Elektronisches Deckelverriegelungssystem, Überdrehzahlschutz, automatisches Abschalt-Unwuchtsystem |
| Typ | UK-Stecker |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 28 x 37 x 26 cm |
| Reglertyp | Interner Mikroprozessor |
| Maximaler Drehzahlbereich | 200 bis 6.000 U/min |
| Nettogewicht | 15 kg |
| Show More |