Learn More
Ark Plas Products™ Gerade Stecknippel-Reduzierstücke in handelsüblicher Qualität
Diese Anschlüsse eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ark Plas Products™ Gerade Reduzierstücke mit Stecknippel in handelsüblicher Qualität sind als kostengünstige Alternative mit erstklassiger Leistungsfähigkeit konzipiert.
Marke:  Ark Plas Products™ CAD38-PR0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11831070
  • 40.15 € / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robust und zuverlässig
  • Bis zu 125 psi ohne Klemme
  • Enthält recyceltes Laufmaterial
  • Erhältlich in naturfarbenem Nylon oder naturfarbenem Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei
1.6 bis 3.2 mm
21 mm
-20 °C
1/8 x 1/16 in.-Anschluss
Naturfarben
135 °C
Autoklavierbar
Polypropylen
Für Masterflex L/S 18, 35, 26 Röhrchen
25/Packung
Gerade
Bis zu 125 psi
Schlauchverbinder Reduktionsstück
Name des Produkts
Ark Plas Products™ Gerade Stecknippel-Reduzierstücke in handelsüblicher Qualität > Gerade; Anschlussgröße:1/8 x 1/16 in