Learn More
Liebherr™ Komfort-Kühlschrank in Tischhöhe
Entwickelt für optimale Gefrierkapazität. Das Liebherr™ Labor-Tiefkühlgerät der LG-Serie ermöglicht besseres und schnelleres Kühlen gefrorener Laborprodukte. Erhältlich in verschiedenen Größen mit Schubfächern oder Regalen für die Ansprüche jedes Labors. LGPv-Modelle verfügen über Systemüberwachung für maximale Sicherheit.
822.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12567146
|
Liebherr™
TX 1021 |
102 l | 3°C bis 8°C |
822.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Tischhoher Kühlschrank aus weißem Stahl
- SwingDesign Tür
- Ergonomische schmale Türgriffe
- Komfort GlassLine Türgestell innen
- Manuelle Abtauung
- Mechanische Steuerung im Innenraum mit Drehsteuertaste
Spezifikation
Weiß |