Learn More
3M™ Komfortbänder
Designed to create a more comfortable fit for head covers and hoods, the 3M™ Forehead Comfort Band attaches to the head suspension headband to cushion the user's forehead. Available in various sizes.
19.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Standard, CE-Approved |
---|---|
Farbe | Grau |
Einwegprodukt | Reusable |
Produkttyp | Komfortband |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Versaflo Kopfbedeckungen und Hauben der S-Serie |
Produktcode | Marke | Größe | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15729027
|
3M™
7000044309 |
Klein | S-957S |
19.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15719027
|
3M™
7000044308 |
Groß | S-957L |
19.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Product Type: Forehead Comfort Band
- Description: Standard Format, CE-Approved
- Color: Grey
- For Use With (Equipment): 3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
- For Use With (Application): Respiratory Protection
Spécification
Standard, CE-Approved | |
Reusable | |
Versaflo Kopfbedeckungen und Hauben der S-Serie | |
20/Packung |
Grau | |
Komfortband | |
Versaflo Kopfbedeckungen und Hauben der S-Serie | |
Unsteril |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit