Learn More
Greiner Bio-One ComboPlate™ CrystalBridge-Platte für die Proteinkristallisation
Artikelnummer. 10315202
Click to view available options
Sterilität:
Unsteril
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 10315202
Marke: Greiner Bio-One 662145
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für Proteinkristallisation. Die Greiner Bio-One ComboPlate™ CrystalBridge Proteinkristallisationsplatte wird für stehende Tropfanwendungen verwendet.
  • Reines Polystyrol mit hoher Klarheit und verzerrungsfreiem Boden bietet gute optische Eigenschaften für die mikroskopische Untersuchung des Kristallwachstums
  • Der abgeflachte, erhöhte Ring um jedes Well verringert das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Der erhöhte Schutzdeckel schützt Schutzabdeckungen und Versiegelungsmittel während des Transports und der Lagerung
  • Konischer Well-Boden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Clear
Material Polystyrol
Sterilität Unsteril
Menge 250/Cs.
Außendurchmesser (metrisch) Well: 4.6 mm