Learn More
Eppendorf™ Combitips advanced™ Pipettenspitzen – Forensische DNA-Qualität
Neu konzipiert und optimiert für die Anforderungen in modernen Labors. Die Eppendorf™ Combitips Advanced™ Pipettenspitzen mit forensischem DNA-Gütegrad dienen zum schnellen Dispensieren identischer Volumina.
Marke: Eppendorf™ 0030089871
153.99 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideale Systemkomponenten für alle Eppendorf™ Multipetten
- Bietet eine Reihe von Dispensiervolumina mit Inkrementen von bis zu 100 Nanolitern
- Verlängerte Combitips in den Volumen 2.5 und 5 ml ermöglichen es, auch den Boden der gebräuchlichsten Laborgefäße zu erreichen
- Durch die individuelle Farbcodierung werden die gewünschten Combitips schnell erkannt
- Der einzigartige Trichteraufbau lässt sich problemlos handhaben und verhindert Beschädigungen an den Handschuhen
Anwendungen
- Direktverdrängungsprinzip
- Hochpräzises Dispensieren unabhängig von den physikalischen Eigenschaften der Flüssigkeit (z. B. Viskosität, Flüchtigkeit, Dichte, Temperatur)
- Verhindert Aerosolkontamination mit hermetisch abgedichtetem Kolben für ein sicheres Dispensieren
- Bietet Schutz vor radioaktiven und toxischen Substanzen
Spezifikation
5 ml | |
Farblos | |
Forensischer DNA-Gütegrad | |
Extra lang, Positive Verdrängung | |
Pipettenspitzen | |
Single-use | |
Ja | |
Polypropylen |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
Einzeln verpackt | |
100 Pck., einzeln blisterverpackt | |
Hellblau | |
Eppendorf Multipette | |
Combitips Advanced | |
Bereit für den Einsatz in der Forensik |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Combitips advanced™ Pipettenspitzen – Forensische DNA-Qualität > Volumen: 5 ml; Farbe: Blau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur