Learn More
Eppendorf™ Combitips advanced™ Pipettenspitzen – Forensische DNA-Qualität
Neu konzipiert und optimiert für die Anforderungen in modernen Labors. Die Eppendorf™ Combitips Advanced™ Pipettenspitzen mit forensischem DNA-Gütegrad dienen zum schnellen Dispensieren identischer Volumina.
Marke: Eppendorf™ 0030089855
150.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23292" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.63900kg
Beschreibung
- Ideale Systemkomponenten für alle Eppendorf™ Multipetten
- Bietet eine Reihe von Dispensiervolumina mit Inkrementen von bis zu 100 Nanolitern
- Verlängerte Combitips in den Volumen 2.5 und 5 ml ermöglichen es, auch den Boden der gebräuchlichsten Laborgefäße zu erreichen
- Durch die individuelle Farbcodierung werden die gewünschten Combitips schnell erkannt
- Der einzigartige Trichteraufbau lässt sich problemlos handhaben und verhindert Beschädigungen an den Handschuhen
Anwendungen
- Direktverdrängungsprinzip
- Hochpräzises Dispensieren unabhängig von den physikalischen Eigenschaften der Flüssigkeit (z. B. Viskosität, Flüchtigkeit, Dichte, Temperatur)
- Verhindert Aerosolkontamination mit hermetisch abgedichtetem Kolben für ein sicheres Dispensieren
- Bietet Schutz vor radioaktiven und toxischen Substanzen
Spezifikation
1 ml | |
Farblos | |
Forensic DNA Grade (non-sterile) | |
Extra lang, Positive Verdrängung | |
Pipette Tips | |
Single-use | |
Ja | |
Polypropylen |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
Einzeln verpackt | |
100 Pk., Individually Blister-wrapped | |
Gelb | |
Eppendorf™ Multipette™ | |
Combitips™ Advanced™ | |
Forensic Ready |