Learn More
Fisherbrand™ Ionenselektive Kombinationselektrode
Wandelt die Aktivität eines spezifischen, in einer Lösung gelösten Ions in ein elektrisches Potenzial um. Die Fisherbrand™ kombinierte ionenselektive Elektrode ist mit allen pH/mV-Messgeräten oder Ionenmessern kompatibel.
504.56 € - 854.36 €
Spezifikation
Art der Fülllösung ISAB/ISE
Elektrode Kombination ionenselektiv
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Anwendungen Interferenzen pH-Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anwendungen Interferenzen pH-Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
11795638
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
NH41522-S7
Bestimmung von Ammonium (NH4+) Ion K+ 4 – 10
854.36 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11779708
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
CU01522-S7
Kupfer-Bestimmung (Cu2+) Ion Ag+, Hg2+, Cl, Br, Cd2+, Fe2+ 2 – 12
518.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11769708
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
CL01522-S7
Bestimmung von Chlor (Cl)–) Ion S2-, I, CN, Br 2 – 12 N/A N/A N/A
11749718
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
NO31522-S7
Bestimmung von NO3- Ion CIO4–, I, CN, BF4, Cl, NO2- 2.5 – 11
590.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit fester Membran Austauschbare flache Oberfläche
  • Das zu detektierende Ion wandert durch die Membran und erzeugt eine Potenzialdifferenz, die proportional zur Ionenkonzentration ist
  • Die Analysezeit beträgt in der Regel weniger als eine Minute
  • Probenvorbereitungsschritte wie Filtration oder Destillation sind selten erforderlich
  • Die Kalibrierung sollte so oft wie möglich (einmal täglich) bei der gleichen Temperatur wie die Probe durchgeführt werden
  • Messtemperatur 0 bis 50 °C
  • Lieferung mit Membran, Elektrolytlösung, ISAB-Lösung und ISE-Standard und Dichtung
ISAB-Lösung:
Fügen Sie die Lösung direkt zur zu messenden Lösung hinzu, um die Ionenstärke einzustellen.
ISE-Standard:
Für die Kalibrierung von ionischen Elektroden. Konzentration 1000 ppm.
Spezifikation
Spezifikation
ISAB/ISE
Kombination ionenselektiv
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ionenselektive Kombinationselektrode