Learn More
BUCHI Combi-Clip
For use with Rotavapor R-300
Marke:  BUCHI 11059770
Artikelnummer. 15459092
  • 52.75 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Patented Combi-Clip with snap lock mechanism
  • For fastening evaporating flask on to vapor duct
  • Vapor duct sold separately
Spezifikation
Spezifikation
PBT
Combi Clip
Fastening Evaporating Flask on Vapor Duct
Rotavapor R-300
Name des Produkts
BUCHI Combi-Clip > Combi-Clip