Learn More
Lenz Laborglasintrumente Säulen nach Hempel mit herausnehmbarem Glasmantel
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05117504
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10000551
  • 129.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Säulen nach Hempel
  • Mit herausnehmbarer Glashülle
  • Für Packungen wie Raschig-Ringe oder Glasperlen
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Mit herausnehmbarer Glashülle
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
Herausnehmbare Glashülle
500 mm
NS 29/32
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Säulen nach Hempel mit herausnehmbarem Glasmantel > 500 mm