Learn More
Lenz Laborglasintrumente Säulen nach Hempel
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05115803
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Säulen nach Hempel
- Mit herausnehmbarer Glashülle
- Für Packungen wie Raschig-Ringe oder Glasperlen
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Mit herausnehmbarer Glashülle
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
800 mm | |
Konus und Buchse NS 24/29 |