Learn More
Cytiva COLUMN HOLDER ROD
Artikelnummer. 12415630 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HiTrap- und Tricorn-Säulen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12415630
Marke: Cytiva 28956270
Only null left
Add to basket
Add to basket
Fasst bis zu fünf Säulen
Halter für bis zu fünf HiTrap-Säulen für ÅKTA avant und ÅKTA pur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) HiTrap- und Tricorn-Säulen
Typ Säulenhalterstange
Menge Je 1