Learn More
Thermo Scientific™ Columbia Agar mit Blut/MacConkey-Agar Nr. 3
Artikelnummer. 10727553
Click to view available options
Beschreibung:
Columbia Agar mit Blut/MacConkey-Agar Nr. 3
Menge:
10/Pckg.
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10727553
Marke: Thermo Scientific™ PB5207E
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kultivieren Sie gleichzeitig anspruchsvolle Organismen wie Staphylokokken und Streptokokken, weisen Sie Coliformen nach und zählen Sie diese aus und isolieren Sie Salmonellen und Shigella spp und weisen Sie diese nach.
Thermo Scientific™ Columbia Agar mit Blut/MacConkey Agar Nr. 3, einer einzelnen Platte mit zwei Medienformulierungen, können Sie anspruchsvolle Mikroorganismen mit deutlich sichtbaren Hämolysereaktionen (Staphylokokken und Streptokokken) isolieren und kultivieren sowie coliforme Organismen wie E. coli erkennen und zählen, während Sie gleichzeitig Salmonellen und Shigella  spp. isolieren und nachweisen.
Lesen Sie mehr Ergebnisse an einer einzigen Patientenprobe ab, erhalten Sie mehr diagnostische Details zu pathogenen Organismen und sparen Sie Platz im Inkubator – all das mit einer zweigeteilten Platte mit zwei häufig verwendeten mikrobiologischen Medien.
Der Columbia-Agar mit Blut auf der einen Seite der Platte enthält 7 % Schafblut zur Förderung des Wachstums anspruchsvoller Organismen mit deutlich sichtbaren Hämolyseformen für Staphylokokken und Streptokokken und dem typischen Wachstumsmuster von S. pneumoniae (zentral abgeflachte Morphologie – „Nabelbildung“).
MacConkey-Agar Nr. 3 auf der anderen Seite der Platte ist ein selektives Medium zur Differenzierung von Coliformen und Laktose- und Nicht-Laktose-Fermentern, wobei grampositive Kokken vollständig gehemmt werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe COL + SB: karminrot, lichtundurchlässig. MAC3: Altrosa, transparent
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Beschreibung Columbia Agar mit Blut/MacConkey-Agar Nr. 3
Format 90 mm-Doppelplatte
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agar
Füllgewicht 17 g ± 5 %
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Pckg.