Learn More
Thermo Scientific™ Columbia-Agar mit Blut / Schokoladenagar
Sie gewinnen mehr Informationen aus der Probe eines Patienten, wenn Sie anspruchsvolle und nicht-anspruchsvolle Mikroorganismen auf einer Doppelplatte mit zwei separaten Medienrezepturen isolieren und kultivieren.
Marke: Thermo Scientific™ PB5202E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Isolieren und Kultivieren von anspruchsvollen und nicht anspruchsvollen Mikroorganismen aus verschiedenen Proben mit Columbia Agar mit Blood/Chocolate Agar, einer einzigen Doppelplatte mit zwei Medienformulierungen.
Lesen Sie mehr Ergebnisse an einer einzigen Patientenprobe ab, erhalten Sie mehr diagnostische Details zu pathogenen Organismen und sparen Sie Platz im Inkubator – all das mit einer zweigeteilten Platte mit zwei häufig verwendeten mikrobiologischen Medien.Der Columbia Agar auf der einen Seite der Platte enthält 5% Schafblut zur Förderung des Wachstums anspruchsvoller Organismen mit deutlich sichtbaren Hämolyse-Reaktionen für Staphylokokken und Streptokokken und dem typischen Wachstumsmuster von S.pneumoniae (zentrale Delle - Morphologie).
Der Schokoladenagar auf der anderen Seite der Platte ist ein sehr nährstoffreiches Medium für die Isolierung und Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen wie Neisseria und Haemophilus spp. Durch das Vorhandensein von Stärke wird sichergestellt, dass die von Neisseria erzeugten toxischen Metaboliten absorbiert werden und Phosphatpuffer enthalten sind, um Veränderungen des pH-Werts aufgrund der Amin-Produktion zu verhindern, die das Überleben des Organismus beeinträchtigen würden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
COL + SB: karminrot, lichtundurchlässig. CHOC: Signalbraun, lichtundurchlässig | |
Columbia-Agar mit Blut / Schokoladenagar | |
Deutschland | |
17 g ± 5 % | |
10/Pckg. |
6°bis 12 °C | |
90 mm-Doppelplatte | |
Agar | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |