Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Box für Mikroskopobjektträger
In den langlebigen Kästen aus ABS-Kunststoff lassen sich 25 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus farbigem ABS-Kunststoff mit 25 Plätzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher in nummerierten Schlitzen. Zur sicheren, staubfreien Aufbewahrung.
Marke: Fisherbrand™
5.77 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10080kg
Beschreibung
In den langlebigen Kästen aus ABS-Kunststoff lassen sich 25 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus farbigem ABS-Kunststoff mit 25 Plätzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher in nummerierten Schlitzen. Zur sicheren, staubfreien Aufbewahrung.
- Die gegossene starren Boxen halten Objektträger sicher in den Aufnahmeschlitzen
- Sowohl die Auskleidung als auch die Schlitze sind so nummeriert, dass sie dem Bestandverzeichnis entsprechen
- Mit Kork- oder Schaumstoffauskleidung erhältlich
- Die fest sitzende Abdeckung lässt sich leicht schließen und ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Objektträger
- Stapelbar
Spezifikation
Objektträger-Lagerungskasten | |
Fest sitzender Deckel | |
25 (25 x 75 mm oder 1 x 3 Zoll Mikroskopobjektträger) | |
Mikroskopobjektträger | |
35 mm | |
5,55 in. | |
141 mm | |
ABS | |
Ja | |
3 in. | |
75 mm |
25 | |
Blau | |
141 x 88 x 35 mm | |
1,37 in. | |
Nummerierte Indexkarte | |
1 in. | |
25 mm | |
Rechteckig | |
3,46 in. | |
88 mm | |
Schaumstoff |