Learn More
Interscience Kolonienzähler Scan 500 automatische-CMOS-Farbkamera
Scan 500 is an automatic colony counter that ensures fast and efficient counting of colonies, including on chromogenic agar. It provides excellent reproducibility.
Marke: Interscience 436000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
1000 Kolonien/s 100 bis 240 V 50/60 Hz 0,1 mm Mindestgröße der Kolonie 270 mm x 270 mm x 290 mm (B x L x H) InterscienceSpezifikation
Automatic Colony Counter | |
CMOS color camera, M12 lens, Zoom x 28, Resolution: 1 megapixel | |
USB | |
28.7 x 27.1 x 29 cm | |
11.42 in. | |
8.38 kg | |
100/240 V | |
21 CFR Part 11, ISO 7218 and AOAC 977.27 | |
Counting on round Petri Dishes of dia. 55 - 90 mm, PetriFilmTM, MC-Media PadsTM, Compact DryTM, easyPlateTM, filtration membranes, Compatible with dataLinkTM or dataLinkTMpro,traceability system |
USB | |
Stainless Steel | |
Counting time: up to 1000 colonies per second, Number of antibiotic paper disks: up to 7 antibiotics on a dia. 90 mm Petri dish, Reading time: 7 inhibition zone reading between 1 to 3 seconds | |
10.67 in. | |
11.30 in. | |
50-60 Hz | |
Max power: 20 W | |
The Scan 500 colony counter is used in the food, environmental, pharmaceutical, cosmetics, veterinary and public institutes research. | |
1 Scan™ software, 1 15 V power cord, 1 USB cable, 3 validation plates, 1 user manual |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Interscience Kolonienzähler Scan 500 automatische-CMOS-Farbkamera > For use with: Petri dishes
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur