Learn More
Fisherbrand™ Koloniezähler Bundle
Mit diesem Komplettpaket für Koloniezähler können Sie Kolonien schnell und präzise identifizieren und zählen.
Marke: Fisherbrand™ 120951
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Quickly identify and tally colonies with precision using this all-inclusive package designed to streamline all colony counting procedures.
- Fisherbrand eCount Colony Counter: Combines an electronic counter with a Sharpie™ pen for marking to prevent missing or double-counting colonies. Features count verification with beeps or LED flashes, dual counting modes (up and down), a display for total counts (up to 32 separate counts), and the ability to disable the counter for writing totals and notes.
- Fisherbrand Lightbox: The Fisherbrand Lightbox serves as a LED light source for efficient bacterial colony counting. It features a spacious viewing area (125 x 100 mm) suitable for various samples, and is powered by six 1.5V AAA batteries (included).
- Fisherbrand Magnifier: The Fisherbrand Mini-Magnifier enhances object visibility by providing 1.75X magnification. It features a swiveling, molded lens for comfortable observation.
- Fisherbrand Silicone Lab Mat: This FDA food-grade silicone labmat is suitable for various laboratory settings, including cold rooms, clean rooms, and sterile suites, where high sterility is essential. Effectively safeguards countertops from temperatures up to 200°C (392°F) and demonstrates general chemical resistance to moderate oxidizing chemicals.
Spezifikation
Kolonienzähler mit Lightbox, Lupe und Labormatte | |
Digital | |
Bis zu 999 Kolonien pro Zonen, bis zu 32 einzelne Zonen | |
3 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Koloniezähler Bundle > Fisherbrand Colony Counter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur