Learn More
SCAT Sammler für HPLC
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
2-in-1 Sammler
2-in-1-Kollektor
3-in-1 Sammler
3-in-1-Kollektor
8-in-1-Kollektor
Außendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Innendurchmesser (metrisch):
5.0 to 11.5 mm
6.4 mm
Beschreibung
Für einen zuverlässigen und sauberen Anschluss von Schläuchen und Kapillaren zum Sammeln von Flüssigkeiten. SCAT Kollektoren sind in Ausführungen mit bis zu 8 Anschlussoptionen erhältlich. Die Anschlüsse befinden sich entweder seitlich oder vertikal, so dass die Schläuche einfach angeschlossen werden können. Schläuche mit unterschiedlichen Durchmessern von 2,3 bis 11,5 mm können angeschlossen werden. Die Verbindungsstücke bestehen aus chemisch beständigem PTFE-, PFA- oder PP-Material.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PFTE/PFA |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Zur Verwendung mit | Röhrchendurchmesser 2,3 mm/3,2 mm Außendurchmesser |
| Form | Vertical |
| Enthält | Anschlussstücke für 3 x 2,3/3,2 mm AD |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | 3-in-1-Kollektor |