Learn More
SCAT Sammler für HPLC
Sammeln Sie mehrere Schläuche in einen einzigen Anschluss - mit dem richtigen Sammler kein Problem! Der Schlauchanschluss ist der flexibelste Anschluss des SCAT Systems.
Marke: SCAT 160141
41.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Für einen zuverlässigen und sauberen Anschluss von Schläuchen und Kapillaren zum Sammeln von Flüssigkeiten. SCAT Kollektoren sind in Ausführungen mit bis zu 8 Anschlussoptionen erhältlich. Die Anschlüsse befinden sich entweder seitlich oder vertikal, so dass die Schläuche einfach angeschlossen werden können. Schläuche mit unterschiedlichen Durchmessern von 2,3 bis 11,5 mm können angeschlossen werden. Die Verbindungsstücke bestehen aus chemisch beständigem PTFE-, PFA- oder PP-Material.Bestellinformation
dimForUseWith
Spezifikation
2-in-1 Sammler | |
PTFE | |
Anschlussstücke für 2 x 2,3/3,2 mm AD |
2-in-1-Kollektor, vertikal, PTFE/PFA, 2 x 2,3/3,2 mm AD | |
Schlauchanschluss |