missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Collagen IV Antibody (rCOL4/4742), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-08487PCP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Collagen IV Monoclonal antibody specifically detects Collagen IV in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Collagen IV | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| BSVD;BSVD1;COL4A1s;Collagen alpha-1(IV) chain;PADMAL;RATOR | |
| Purified human placental extract | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Stem Cell Markers | |
| 1282 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rCOL4/4742 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur