Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colistin-Sulfatsalz
Artikelnummer. p-7077547 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15575146
Marke: Thermo Scientific Chemicals 455392500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Colistin-Sulfatsalz (2:5), CAS-Nr. 1264-72-8, (Synonym:Polymyxin-E-Komplex), ist ein komplexes Antibiotikagemisch, wobei Colistin A und B die primären Komponenten darstellen.Zeigt eine antibakterielle Wirkung gegen grampositive sowie gramnegative Bakterien und kann auch als neuromuskulärer Blocker eingesetzt werden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Colistin-Sulfatsalz ist ein stabiles, kationisches, wasserlösliches, weißes Pulver, das aus über 30 Komponenten besteht
• Ursprünglich aus B. polymyxa isoliert, hemmt es das Wachstum von gramnegativen (z. B. E. coli, P. aeruginosa, P. fluorescens und S. enterica) und grampositiven Bakterien (z. B. L. lactis, P. polymyxa, P. acidilactici und S. aureus) durch Permeabilisierung der bakteriellen Zellmembran
Anwendungen
• Colistin-Sulfat weist aufgrund der Fähigkeit zur Bindung von Lipopolysacchariden, die bakterielle Endotoxine bilden, eine starke Anti-Endotoxin-Aktivität auf
• Diese Verbindung wird häufig bei der Behandlung von multiresistenten Infektionen mit gramnegativen Bakterien verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1264-72-8
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Colistin sulfate salt
Typ Colistin Sulfate salt
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol, insoluble in acetone, diethyl ether
Reinheit (%) ≥77% Sum of Polymyxins (HPLC)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Colistin sulfate salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/