Learn More
Masterflex™ Nylon-Luer-Fitting
Gewährleistung der Prozessintegrität dank vollständiger Materialrückverfolgbarkeit. Das Cole-Parmer™ Luer-Anschlussstücke (männlich) aus Nylon eignet sich optimal für die verschiedensten anspruchsvollen Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Spritzen oder kleine Schläuche. Diese Anschlüsse sind geprüft frei von Verunreinigungen und vollständig rückverfolgbar.
Marke: Masterflex™ 45505-08
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Description
Gewährleistung der Prozessintegrität mit vollständiger Material-Rückverfolgbarkeit. Cole-Parmer™ Nylon Luer-Stecker sind ideal für eine Vielzahl kritischer Anwendungen einschließlich Spritzen oder kleiner Schläuche. Sie werden auf Verunreinigungsfreiheit inspiziert und sind vollständig rückverfolgbar.
- Besitzen eine geringe räumliche Toleranz für eine erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit
- Auswahl aus einer Vielzahl an Größen, 1⁄16" bis 1⁄4", mit unterschiedlichen Verbindungsoptionen
- Hergestellt aus zu 100 % reinen Rohmaterialien in einer Klasse 100,000-Umgebung
- Konform mit Norm ISO 594-1
- Gute chemische Beständigkeit
- Maximaltemperatur 235 °C (455 °F)
- Mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung sterilisieren
Specifications
Luer-Verbindungselement | |
Nylon | |
25/Packung |
ISO 9001 | |
Luer-Stecker mit Sicherungsring x 3/16 in. Schlauchhacke | |
Schlauchanschluss mit weiter Öffnung für besseren Flüssigkeitsdurchfluss |