Learn More
Masterflex™ Nylon-Luer-Fitting
Gewährleistung der Prozessintegrität dank vollständiger Materialrückverfolgbarkeit. Das Masterflex™ Luer-Anschlussstücke (männlich) aus Nylon eignet sich optimal für die verschiedensten anspruchsvollen Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Spritzen oder kleine Schläuche. Diese Anschlüsse sind geprüft frei von Verunreinigungen und vollständig rückverfolgbar.
Marke:  Masterflex™ 45505-82
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11799609
  • 27.55 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gewährleistung der Prozessintegrität mit vollständiger Material-Rückverfolgbarkeit. Masterflex™ Nylon Luer-Stecker sind ideal für eine Vielzahl kritischer Anwendungen einschließlich Spritzen oder kleiner Schläuche. Sie werden auf Verunreinigungsfreiheit inspiziert und sind vollständig rückverfolgbar.
  • Besitzen eine geringe räumliche Toleranz für eine erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit
  • Auswahl aus einer Vielzahl an Größen, 1⁄16" bis 1⁄4", mit unterschiedlichen Verbindungsoptionen
  • Hergestellt aus zu 100 % reinen Rohmaterialien in einer Klasse 100,000-Umgebung
  • Konform mit Norm ISO 594-1
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Maximaltemperatur 235 °C (455 °F)
  • Mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung sterilisieren
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Nylon
25/Packung
Luer-Verbindungselement
Luer-Stecker mit 1/4 bis 28 in.-Gewinde
Schlauchanschluss mit weiter Öffnung für besseren Flüssigkeitsdurchfluss