Learn More
Masterflex™ Nylon-Luer-Fitting
Gewährleistung der Prozessintegrität dank vollständiger Materialrückverfolgbarkeit. Das Cole-Parmer™ Luer-Anschlussstücke (männlich) aus Nylon eignet sich optimal für die verschiedensten anspruchsvollen Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Spritzen oder kleine Schläuche. Diese Anschlüsse sind geprüft frei von Verunreinigungen und vollständig rückverfolgbar.
Marke:  Masterflex™ MFLX45505-31
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11755818
  • 17.50 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 14-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gewährleistung der Prozessintegrität mit vollständiger Material-Rückverfolgbarkeit. Cole-Parmer™ Nylon Luer-Stecker sind ideal für eine Vielzahl kritischer Anwendungen einschließlich Spritzen oder kleiner Schläuche. Sie werden auf Verunreinigungsfreiheit inspiziert und sind vollständig rückverfolgbar.
  • Besitzen eine geringe räumliche Toleranz für eine erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit
  • Auswahl aus einer Vielzahl an Größen, 1⁄16" bis 1⁄4", mit unterschiedlichen Verbindungsoptionen
  • Hergestellt aus zu 100 % reinen Rohmaterialien in einer Klasse 100,000-Umgebung
  • Konform mit Norm ISO 594-1
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Maximaltemperatur 235 °C (455 °F)
  • Mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung sterilisieren
Spezifikation
Spezifikation
Luer-Verbindungselement
Nylon
25/Packung
ISO 9001
Männl. Luer Lock bis 1/16 in. ID
Schlauchanschluss mit weiter Öffnung für besseren Flüssigkeitsdurchfluss