Learn More
CPC™ MPX Series Sanitary Coupling Insert
3/4 Sanitary non-valved MPX coupling insert
Marke: CPC™ MPX44012T39M
Spezifikation
Bernsteinfarben | |
Kupplungseinsatz | |
Free floating | |
Pk. of 25 | |
300 °F | |
149 °C |
Polysulfone, USP Class VI, ADCF | |
Natural | |
Bis zu 60 psi, 4,1 bar | |
Durch Gammabestrahlung sterilisiert | |
-40 °F |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CPC™ MPX Series Sanitary Coupling Insert > 3/4 in. sanitary coupling body
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur