Learn More
Zeiss™ Kaltlichtquelle
Für anspruchsvollste Anwendungen in der Stereomikroskopie, Makroskopie und Forensik
984.00 € - 1602.30 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stereomikroskopie, Makroskopie und Forensik |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Carl Zeiss Mikroskope |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15394693
|
Zeiss™
435710-9000-000 |
Kaltlichtquelle |
984.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11997281
|
Zeiss™
435700-9101-000 |
Kaltlichtquelle |
1520.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10695391
|
Zeiss™
000000-1063-183 |
Kaltlichtquelle | N/A | |||||||
Beschreibung
Kaltlichtquellen KL2500 -LCD- Im Lieferumfang ist ein Filterrad für bis zu fünf Einsatzfilter enthalten
- Die Filterauswahl ist so einfach wie das Drehen des Knopfes
- Elektronisches Zubehör (Fernbedienung, RS-232 oder Kippschalter), Anschluss an die Gerätevorderseite, um die Bedienung von Lichtquellen in schwer zugänglichen Bereichen zu ermöglichen.
- Modifizierter Sockel für Lichtleiter
- Lichtleiter bis 15 mm Faserbündeldurchmesser können mit optimalen Ergebnissen verwendet werden
- Design-Kompatibilität: KL 1500 -LCD-Lichtleiter können mit dem KL 2500 -LCD verwendet werden
- Alle anderen Funktionen sind mit dem KL 1500 -LCD identisch
Kompatible Mikroskope
- Axio Zoom.V16
- Axioskop 2 FS MOT
- Axioskop 2 FS Plus
- Stemi 2000
- Stemi 2000 C
- Stemi 2000 CS
- STEMI SV 11
- STEMI SV 6
- Stereo Discoverer.V 12
- Stereo Discoverer.V 20
- Stereo-Lumar.V12
- Bis zu 600 lm Lichtfluss bei 9 mm Faserausgangsdurchmesser, ca. 6200 K Farbtemperatur
- Min. 50,000 Betriebsstunden bis zum Intensitätsabfall auf 70 %
- Steuerung von Verstärkungs- und6 -Gedächtnisszellen durch Dreh-/ Druckknopf und LCD
- 10 Millimeter-Spannzange mit Sensor für 1500 Lichtleiter
- Filterschieber für 2 -montierte Filter35x26x4 mm und mit freier Öffnung
- Max. 70-W-Weitbereichsnetzteil für flimmerfreies Licht, geräuscharmer Lüfter
- 2.5 -mm-Klinkenbuchse zum Ein-/Ausschalten über optionale Fußtaste S, USB-Buchse
- Länderspezifisches Netzkabel
- Abmessungen: T241xB192xH118 mm, Gewicht: 3.1 kg
Kompatible Mikroskope
- Axio Zoom.V16
- Stemi 2000
- Stemi 2000 C
- Stemi 2000 CS
- Stemi DV 4
- Stereo Discoverer.V 12
- Stereo Discoverer.V 20
- Stereo Discoverer.V 8
- Bis zu 600 lm Lichtstrom bei 9 mm optischem Ausgangsdurchmesser, dauerhaftes elektronisches Dimmen,
- LCD-Display zum Anzeigen von Helligkeit in % oder Farbtemperatur in K oder Einschaltstunden,
- Inkl. Glühbirne15 V 150 W, Halogenreflektor, Lebensdauer ca. 150 Stunden bei80 % =450 lm,
- 10-mm-Klemmmutter mit Sensor für Lichtleiter 1500,
- Filterschieber für einen Filter d=28 mm und mit freier Öffnung,
- Max. 180-W-Weitbereichsnetzteil für flimmerfreies Licht, geräuscharmer Axiallüfter
- Länderspezifisches Netzkabel
Kompatible Mikroskope
- Axio Zoom.V16
- Stemi 2000
- Stemi 2000 C
- Stemi 2000 CS
- Stemi DV 4
- Stereo Discoverer.V 12
- Stereo Discoverer.V 20
- Stereo Discoverer.V 8
Spezifikation
Stereomikroskopie, Makroskopie und Forensik | |
Carl Zeiss Mikroskope | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zeiss™ Kaltlichtquelle