Learn More
Fryka™ Kühlbox
Artikelnummer. p-8011770
Click to view available options
Temperaturbereich:
-50°C bis -85°C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10097101
Marke: Fryka™ 050B3585
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zuverlässige, kompakte und leise Kühlbox als Desktop-Gerät. Die Fryka™ Kühlbox erleichtert die dezentrale Lagerung von gekühlten Artikeln.
  • Kostengünstig
  • Umweltfreundlich
  • Zuverlässig
  • Compact
  • Quiet
  • Für verschiedene Kapazitäten und Temperaturbereiche lieferbar
Spezifikation
Typ Kühlschachtel
Kapazität (metrisch) 35 l
Temperaturbereich -50°C bis -85°C
Abmessungen (T x B x H) innen 300 x 425 x 280 mm
Außentiefe (metrisch) 765 mm
Innentiefe (metrisch) 300 mm
Außenhöhe (metrisch) 540 mm
Innenhöhe (metrisch) 280 mm
Außenbreite (metrisch) 580 mm
Innenbreite (metrisch) 425 mm
Spannung des Kühlsystem 230V
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V
Frequenz 50 Hz
Gewicht (metrisch) 65 kg