Läs mer
Masterflex™ FEP-Spiralschlauch
Produktkod. p-7138767
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Innendurchmesser (metrisch):
3.0 mm
9.6 mm
Verpackungsmenge:
2 ft./Pk.
4 ft./Pk.
Förpackningsstorlek
1 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11747278
missing translation for 'mfr': Masterflex™ 9582105
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Bietet die chemische Inertheit unserer Standard-FEP-Schläuche in Kombination mit der Flexibilität einer Spirale
  • Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit.
  • Niedriger Reibungskoeffizient.
  • Keine Materialverschlechterung über die Zeit.
  • Schlauch widersteht Temperaturen von -454 bis +400 °F (-270 bis +205 °C).
  • Sterilisierbar durch Autoklavieren, mit Ethylenoxid oder Heißluft.
  • Wählen Sie die passende Größe und Länge für Ihre Anwendung aus.
  • Verwenden Sie Schläuche mit Klemmverschraubungen.
Specifikationer
Zertifizierung/Konformität ADCF; Europäisches Arzneibuch; DEHP-frei; USP; 3A; NSF-51; FDA; Phthalat-frei; NSF-6
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 9.6 mm
Material FEP
Außendurchmesser (metrisch) 12.7 mm
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -454 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -270 °C
Verpackungsmenge 4 ft./Pk.
Resistenzeigenschaften Chemische Inertheit unserer Standard-FEP-Schläuche kombiniert mit der Flexibilität einer Spirale. FEP-Schläuche haben eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, einen niedrigen Reibungskoeffizienten und verschlechtern sich nicht mit der Zeit.
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 210 psi
Max. Operating Temperature (English) 400 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.