Learn More
Digi-Sense Coiled Extension Cable
Thermocouple Coiled Extension Cable for remote applications.
37.95 € - 40.15 €
Spezifikation
Temperatur (metrisch) | 105 °C |
---|---|
Typ | Verlängerungskabel |
Temperatur (angloamerikanisch) | 221°F |
Länge (angloamerikanisch) | 5 ft. |
Länge (metrisch) | 1.5 m |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11875915
|
Digi-Sense
93785-02 |
Type K, Male to Female Mini-Connector |
37.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11885915
|
Digi-Sense
93785-04 |
Type T, Male to Female Mini-Connector |
40.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Maximum temperature: 221°F (105°C)
- Cables come in a variety of lengths.
- Each probe comes with color coded ANSI standard connectors:
- Type J: Black
- Type K: Yellow
- Type T: Blue
- Custom designs or changes to this product are available upon request.
Spezifikation
105 °C | |
221°F | |
1.5 m |
Verlängerungskabel | |
5 ft. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense Coiled Extension Cable