Learn More
Coenzyme A Trilithiumsalz Dihydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11437550 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Erleichtert die Entfernung von Lipidperoxiden und fördert die Reparatur von Plasmamembranen. Coenzym A-Trilithiumsalzdihydrat, MP Biomedicals, ist ein wesentlicher Kofaktor bei enzymatischen Acetyl-Transferreaktionen. Es erhöht die Mobilisation von Fettsäuren und aktiviert die pH
Die wichtigsten biologisch aktiven Formen von Pantothensäure sind Coenzym A (CoA) und Acylträgerprotein (ACP). In CoA ist das Kompetenzzentrum des Moleküls der Pantothensäuremetabolit 4'-Phosphopantethein.
  • Coenzym A besteht aus 4'-Phosphopantethein, das durch eine Anhydrid-Bindung mit dem Nucloetid-Adenosin5'-Monophosphat verbunden ist
  • 4'-Phosphopantethein selbst besteht aus Pantothensäure, die an einem Ende über eine Amidbindung mit beta-Mercaptoethylamin, abgeleitet von L-Cystein, und am anderen Ende mit einer Phosphatgruppe verbunden ist
  • Die Sulfhydrylgruppe von 4'-Phosphopantethein, die das Kompetenzende des Coenzyms ist, bildet Thioester mit Acylgruppen, die Acyl-CoA-Derivate, einschließlich Acetyl-CoA, generieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 18439-24-2
Summenformel C21H33Li3N7O16P3S
Menge 1 g
Synonym Coenzym a, Trilithiumsalz
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (50 mg/ml, klare, farblose bis schwach gelbe Lösung)
InChI-Schlüssel QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
IUPAC-Name Trilithium; [5-(6-Aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butoxy]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxymethyl]oxolan-3-yl]-Wasserstoffphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 785.329
PubChem CID 53442190
Formelmasse 821.4
Reinheit (%) ≥ 96 %
Physikalische Form Kristallpulver