Learn More
Coenzym A Trilithium-Salzdihydrat ≥96 %, weißes kristallines Pulver, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11497540 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
Chemische Identifikatoren
CAS 18439-24-2
Summenformel C21H33Li3N7O16P3S
Molekulargewicht (g/mol) 785.329
MDL-Nummer MFCD00075848
InChI-Schlüssel QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Synonym Coenzym a, Trilithiumsalz
PubChem CID 53442190
IUPAC-Name Trilithium; [5-(6-Aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butoxy]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxymethyl]oxolan-3-yl]-Wasserstoffphosphat
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coenzym A Trilithiumsalz Dihydrat > 96 %
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥ 96 %
Menge 50 mg
Formelmasse 821.4
Physikalische Form Kristallpulver