Learn More
Kobalt-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Co in 2 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Brand:  Thermo Scientific Acros 195921000
29.50 EUR gültig bis 2025-03-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "24142" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10308100
  • 31.05 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Explore more special offers
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Cobalt standard solution
1 mg/ml Co in 2% HNO3
Kunststoffflasche
CoN2O6
UFMZWBIQTDUYBN-UHFFFAOYSA-N
Lösung
Kobalt(2+);Dinitrat
25000
58.93
990 to 1010μg/mL of Co(2+) in 2 to 5% HNO3
10141-05-6, 7732-18-5
100 mL
MFCD00010935
Löslichkeit in Wasser: mischbar.
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Co+2]
182.941
CHEBI:86209
AAS
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0446221 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2022 Catalog Number
ChargennummerA0442481 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2022 Catalog Number
ChargennummerA0382153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/03/2022 Catalog Number
ChargennummerA0432246 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2021 Catalog Number
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Kobalt-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Co in 2 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml-Kunststoffflasche