Learn More
Kobalt(II)-sulfat-Heptahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cobalt(II) sulfate heptahydrate |
Schmelzpunkt | 98.0°C |
pH | 4 to 6 (5% aq. soln.) |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | CoSO4·7H2O |
Merck Index | 15,2432 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 362g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol and ethanol |
IUPAC-Name | λ²-Cobalt(2+)-Heptahydratsulfat |
Formelmasse | 281.09 |
Reinheit (%) | 99.0 to 101.0% (Complexometry) |