Learn More
Kobalt(II)-sulfat-Heptahydrat, 99–101 %, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11428133
Click to view available options
100 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
Schmelzpunkt 98°C
CAS 10026-24-1
Farbe Braunrot
pH 4 to 5
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Summenformel CoH14O11S
MDL-Nummer MFCD00149658
InChI-Schlüssel MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name λ²-Cobalt(2+)-Heptahydratsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 281.09
Formelmasse 281.09g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • COBALTOUS SULFATE AR
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304-BEI EINATMEN:.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cobalt(II) sulfate heptahydrate, Cobaltsulfate