Learn More
Kobalt(II)-nitrat-Hexahydrat, ≥99.0 % (KT), Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kobalt(II)-nitrat-Hexahydrat |
Menge | 50 g |
Strukturformel | Co(NO3)2 · H2O |
UN-Nummer | UN1477 |
IUPAC-Name | Cobalt(2+);dinitrat;hexahydrat |
Formelmasse | 291.03 mol |
Reinheit (%) | ≥99.0 % (KT) |
Verpackung | Poly-Flasche |