Learn More
Kobalt(II)-nitrat-Tetrahydrat, 98 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
6 x 500 g
Verpackung:
Poly Bottle
Poly-Flasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kobalt(II)-nitrat-Hexahydrat |
Schmelzpunkt | 55 °C |
Farbe | Rot |
Menge | 6 x 500 g |
Strukturformel | Co(NO3)2 · H2O |
UN-Nummer | UN1477 |
IUPAC-Name | λ²-cobalt(2+) hexahydrate dinitrate |
Formelmasse | 291.03 mol |
Reinheit (%) | 98 % |
Güte | Reagenz |