Learn More
Kobalt(II)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10688064
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-17-2
Summenformel CoF2
Molekulargewicht (g/mol) 96.96
MDL-Nummer MFCD00010941
InChI-Schlüssel YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii fluoride, cobalt fluoride, cobalt difluoride, cobaltous fluoride, hsdb 236, cobalt fluoride pink, cobalt ii fluoride, powder, cobalt ii fluoride, anhydrous, cobalt ii fluoride, ultra dry
PubChem CID 24820
IUPAC-Name Difluorcobalt
SMILES F[Co]F
Spezifikation
Siedepunkt 1400°C
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) fluoride
Schmelzpunkt 1200°C
Namenshinweis 99%
Farbe Rosa
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ex F)
Strukturformel CoF2
Merck Index 15, 2424
Formelmasse 96.96
Reinheit (%) 99%