Learn More
Thermo Scientific™ ELISA Carbonate Coating Buffer
Zur Verwendung als Plattenbeschichtungspuffer für Invitrogen Antikörperpaare oder für die Entwicklung eines Sandwich-ELISA
Marke:  Thermo Scientific™ CB01100
76.00 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10202633
  • 83.25 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • ELISA Karbonat-Beschichtungspuffer ist für die Verwendung als Plattenbeschichtungspuffer für Invitrogen Antikörperpaare oder für die Entwicklung eines Sandwich-ELISA vorgesehen.
  • Der Puffer ist ein 50 mM Karbonatpuffer, pH 9,4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Beschichtungspuffer
Enzyme Labeled
ELISA
100 ml
Konzentrat
Puffer. Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer444496-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog Number
Chargennummer440161-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog Number
Chargennummer440160-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog Number
Chargennummer437797-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number
Chargennummer437428-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog Number
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    31
    Stunden
    10
    Minuten
    28
    Sekunden
    28
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ELISA Carbonate Coating Buffer > 100 ml