Learn More
Heidolph Instruments Beschichteter Auffangkolben
For use with rotary evaporators
113.00 € - 272.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Glas |
Typ | Auffangkolben |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotationsverdampfer |
Material (Beschichtung) | Durchsichtiger Kunststoff |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10351442
|
Heidolph Instruments
514-81000-02 |
100 ml |
113.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10147701
|
Heidolph Instruments
514-82000-02 |
250 mL |
175.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10438781
|
Heidolph Instruments
514-83000-02 |
500 mL |
129.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10381532
|
Heidolph Instruments
514-84000-02 |
1000 mL |
246.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10779562
|
Heidolph Instruments
514-87000-02 |
3000 mL |
272.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Mit S 35/20
- Mit transparenter Kunststoffbeschichtung
Spezifikation
Durchsichtig | |
Auffangkolben | |
Durchsichtiger Kunststoff |
Glas | |
Rotationsverdampfer | |
35/20 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph Instruments Beschichteter Auffangkolben