Learn More
BINDER™ Coated Heat Exchanger
Heat exchanger that is coated in plastic to prevent damage.
Marke: BINDER™ 8012-2585
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Heat exchanger that is coated in plastic to prevent damage to the heat exchanger caused by corrosive sample material.
Spezifikation
KBF PRO 720, KBF PRO 1060 | |
Aluminum | |
Heat Exchanger |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Coated Heat Exchanger > For use with KBF PRO 720, KBF PRO 1060
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur