Learn More
Uvex™ Coat 8838-Blue 65%PE-35%CO
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
106/110
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
90/94
98/102
Beschreibung
- Mantel
- Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
- 245 g/m2 - Köpergewebe
- Reverskragen
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 1 aufgesetzte Brusttasche links
- 2 Seitentaschen
- Kurze Seitenschlitze, gerader Armabschluss, Rückenlänge ca. 96 cm
- Oeko-Tex Standard 100
- Größe: 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
- Pflege: Waschgang bei 60 °C, nicht chloren, bügeln: 2 Punkte, trocken reinigen: P, Trockner: I Punkt
Spezifikation
Spezifikation
Größe | 98/102 |
Geschlecht | Herren |
Material | Cotton, Polyester |
Farbe | Blau |
Verschlusstyp | Druckknöpfe |
Einwegprodukt | Nein |
Produkttyp | General Purpose Jacket |
Dicke | 245 g/m² |