Learn More
Thermo Scientific™ -Tanks
Kann verwendet werden mit: 3130/3131, 3140/3141 Inkubatoren
Marke: Thermo Scientific™ 190642
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
-Inkubatoren eingebaut werden; bei Bestellung des Inkubators bitte angeben.
Diese unauffällig in das Inkubatorgehäuse integrierten Systeme sind direkt mit der Stromversorgung und der Steuerung des Geräts verbunden. Der regelmäßige Gasflaschenwechsel wird minimiert und das Risiko, dass das Gas ausgeht, wird verringert.
- Werkseitig installierte Systeme überwachen den CO2- oder N2-Druck in den Ursprungstanks
- Wenn das Gas im ersten Tank erschöpft ist (Druck unter 15 psi), wird automatisch von einem Zylinder zum anderen umgeschaltet.
- Akustische und visuelle Alarme auf dem Inkubator-Bedienfeld signalisieren einen erforderlichen Tankaustausch und niedrige Füllstände in beiden Tanks
Spezifikation
Gaswache, CO2 | |
Inkubatoren 3130/3131, 3140/3141 | |
LED | |
Zubehör,CO2 - Gasschutz |