Learn More
Aalborg™ CO2-Durchflussrohr
Das Aalborg™ CO2 Direct Durchflussrohr ergänzt einen Durchflussmesser, der in Flüssigkeitssystemen zur Anzeige der Durchflussrate verwendet wird.
73.00 € - 121.00 €
Produktcode | Marke | Luftstromrate | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Luftstromrate | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11882270
|
Aalborg™
FT-014-18-GL-VN |
6 l/min | 65 mm |
73.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11862250
|
Aalborg™
FT-052-14-GL-VN |
1 l/min | 65 mm |
73.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11842450
|
Aalborg™
FT-062-09-GL-VN |
100 ml/min | 150 mm |
121.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11882450
|
Aalborg™
FT-062-14-ST-VN |
300 ml/min | 150 mm |
118.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
- Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
- Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
- Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Spezifikation
CO2-Direktflussrohr |