Learn More
Gibco™ CO2 unabhängiges Medium
Ein firmeneigenes Medium ohne HEPES, das zur Unterstützung des Zellwachstums für eine Vielzahl von suspendierten und adhärenten Säugetierzellen verwendet wird.
77.25 € - 584.00 €
Spezifikation
Konzentration | 1 X |
---|---|
Form | Flüssig |
Produkttyp | CO2-unabhängiges Medium |
Mit Additiven | Phenolrot, Natriumpyruvat |
Ohne Additive | Kein Glutamin, Keine HEPES |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15420604
![]() |
Gibco™
18045088 |
500 ml |
106.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11580536
![]() |
Gibco™
18045054 |
500 ml |
77.25 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11590536
![]() |
Gibco™
18045070 |
10 x 500 ml |
584.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- CO2 Independent Medium ist ein firmeneigenes Medium ohne HEPES zur Unterstützung des Zellwachstums für eine Reihe von suspendierten und adhärenten Säugetierzellen wie z. B. Epithel-, Fibroblasten- und Lymphoidzelllinien ohne CO2-Inkubator.
- CO2 Independent Medium ist ideal für den Transport von Zellen oder Gewebe und für die Handhabung von Mausembryonen unter atmosphärischen Bedingungen.
- Gibco™ CO2 Independent Medium enthält ein einzigartiges Puffersystem aus mono- oder dibasischem Natriumphosphat und β-Glycerophosphat.
- Die Rezeptur beinhaltet eine kleine Menge Natriumbikarbonat, damit wesentliche Bikarbonat-abhängige Funktionen erfüllt werden.
- Es werden keine synthetischen Puffer verwendet, was die mit solchen Puffersystemen im Zusammenhang stehenden zytotoxischen Wirkungen beseitigt.
- Darüber hinaus wurde Gibco™ CO2 Independent Medium mit Komponenten formuliert, die die Zellproduktion und -nutzung von CO2 verbessern.
- Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit: Phenolrot, Natriumpyruvat
- Ohne: L-Glutamin, HEPES
Verwendung von CO2 Independent Medium
- CO2 Independent Medium enthält keine Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS) erforderlich.
- CO2 Independent Medium erfordert zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Wertes keine CO2-Umgebung.
- Für maximale Wachstumsbedingungen erfordern einige Zelllinien unter Umständen eine entweder direkte oder sequenzielle Anpassung an CO 2 Independent Medium.
Spezifikation
1 X | |
CO2-unabhängiges Medium | |
Kein Glutamin, Keine HEPES |
Flüssig | |
Phenolrot, Natriumpyruvat |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate ab Herstellungsdatum
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.