Learn More
Electrothermal™ CMU Serie ungeregelte Heizhauben
Zweifach abgesichert und aus Sicherheitsgründen geerdet. Electrothermal™ CMU Serie ungeregelte Heizhaube benötigt einen Regler wie z. B. den MC5 oder MC242.
318.00 € - 1115.00 €
Spezifikation
Spannung | 230 V |
---|---|
Material | Pulverbeschichtetes Aluminium |
Temperatur (metrisch) | 450 °C |
Frequenz | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Wirkleistung | Versandgewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Wirkleistung | Versandgewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12745965
|
Electrothermal™
36003-26 |
3000 ml | 320 x 320 x 220 mm | 500 W | 2.75 kg |
1115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11592704
|
Electrothermal™
36103-05 |
250 ml | 175 x 175 x 150 mm | 200 W | .75 kg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11542714
|
Electrothermal™
36003-30 |
5000 ml | 320 x 320 x 220 mm | 800 W | 2.75 kg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Geeignet für Laborabzüge oder Fernarbeiten
- Muss mit einem Regler verwendet werden; empfohlene Regler sind MC5 und MC242
- Rundkolben mit einem Fassungsvermögen von 50 ml bis 5000 ml
- “Cool-to-touch”-Außengehäuse, das sich stets kühl anfühlt
- Elementtemperaturen bis zu 450 °C
- Anzeigelampen für Strom- und Heizungsbetrieb
- Auswechselbare isolierte Heizelemente
- Robustes, leicht zu reinigendes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Rutschfeste Füße und Stützstangenhalterung (Stützstangen nicht im Lieferumfang enthalten)
- Flexible spiralförmige Heizelemente absorbieren Stöße und minimieren so das Risiko eines Kolbenbruchs
- Das Heizelement ist an einer starren wärmeisolierten Kartusche befestigt, um eine maximale Wärmeübertragung und Unterstützung zu gewährleisten
- Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören eine geerdete Edelstahlabschirmung, die das Heizelement abdeckt, und doppelte Sicherungen
Spezifikation
230 V | |
Pulverbeschichtetes Aluminium | |
450 °C | |
50/60 Hz |